Läs mer
Bromtymolblå sultonform, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15653840
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15653840 5 g Glasflaska 5g
15643840 25 g Glasflaska 25g
15633840 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15653840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 327145G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Molekylformel C27H28Br2O5S
Molekylvikt (g/mol) 624.384
MDL-nummer MFCD00005872
InChI-nyckel NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxi-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol Blue Sultone Form
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Följer för tydlighet i lösningen
Visuell övergångsintervall 5,8 till 7,4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Färg Violett
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 624,38 g/mol
Kvalitet ACS-reagens