Läs mer
Bromothymol Blue, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromothymol Blue |
| MDL-nummer | MFCD00005872 |
| Synonym | Bromothymol blue, 3′,3′′-Dibromothymolsulfonphthalein, BTB, Bromothymol blue |
| Kvantitet | 25 g |