Läs mer
Bromotymol Blå, TRC
Produktkod. 30330133
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330133 1 g
1 options
Produktkod. 30330133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6993101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Molekylformel C27 H28 Br2 O5 S
Kvantitet 1 g
Synonym Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
InChI formel InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
LEDER CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
IUPAC-namn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-metyl-5-propan-2-ylfenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxatiol-3-yl]-3-metyl-6-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 624.38
Formel vikt 622.0024