Läs mer
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Produktkod. 11358666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358666 5 g 5g
11344316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19384.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrF6N3P2 | 466.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132705-51-2
Molekylformel C12H24BrF6N3P2
Molekylvikt (g/mol) 466.187
MDL-nummer MFCD00077412
InChI-nyckel CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
IUPAC-namn brom(tripyrrolidin-1-yl)fosfanium;hexafluorfosfat
LEDER C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Kvantitet 5 g
Beilstein 7845702
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 466.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.