Läs mer
Bromtrikloretan, 97 %
Produktkod. 11489772
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489772 500 g 500g
11479772 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11489772 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10824.36
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198,265 g/mol
Används vid bromering av bensylpositioner under solljusstrålning. Används som kedjeöverföringsmedel för radikalpolymerisation av metakrylater. Det kan också användas som bromeringsreagens av aktiva väteföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används vid bromering av bensylpositioner under solljusstrålning. Används som kedjeöverföringsmedel för radikalpolymerisation av metakrylater. Det kan också användas som bromeringsreagens av aktiva väteföreningar.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-62-7
Molekylformel CBrCl3
Molekylvikt (g/mol) 198.265
MDL-nummer MFCD00000783
InChI-nyckel XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC-namn brom(triklor)metan
LEDER C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotrichloromethane
Smältpunkt -6 °C
Densitet 2.015
Kokpunkt 104 °C till 105 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Odör Kloroformliknande
Linjär formel BrCCl3
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732543
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 198.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.