Läs mer
Bromotrichloromethane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15828700
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15828700 250 mL 250ml
15818700 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15828700 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8019860250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-62-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 198.27
Specifikationer
Smältpunkt -6°C
Densitet 2.01 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 105°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000783
Kvantitet 250 mL
Synonym Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane, Bromotrichloromethane