Läs mer
Bromotremetylsilan, 97 %, stick. med kopparpulver eller silvertråd
Beskrivning
Bromtrimetylsilan används som ett milt och selektivt reagens för klyvning av laktoner, epoxider, acetaler, fosfonatestrar och vissa etrar. Vidare används det som ett bromeringsmedel och ett effektivt reagens för bildning av silylenoletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bromotrimetylsilan används som ett milt och selektivt reagens för klyvning av laktoner, epoxider, acetaler, fosfonatestrar och vissa etrar. Vidare används det som ett bromeringsmedel och ett effektivt reagens för bildning av silylenoletrar.
Löslighet Blandbar med
koltetraklorid, kloroform, dikloretan, acetonitril, toluen, diklormetan och hexan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror, vatten och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 78 °C till 80 °C |
| Kemiskt namn eller material | Bromotrimethylsilane |
| Smältpunkt | -44 °C |
| Namnnotering | stabiliserad med kopparpulver eller silvertråd |
| Kvantitet | 250 g |
| Flampunkt | −3 °C (26 °F) |
| Odör | Stickande |
| Brytningsindex | 1.425 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.183 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.