Läs mer
Bromotrimethylsilane, 97%, stab. with copper powder or silver wire
Produktkod. p-7022515
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11488236
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15334.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromtrimetylsilan används som ett milt och selektivt reagens för klyvning av laktoner, epoxider, acetaler, fosfonatestrar och vissa etrar. Vidare används det som ett bromeringsmedel och ett effektivt reagens för bildning av silylenoletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bromotrimetylsilan används som ett milt och selektivt reagens för klyvning av laktoner, epoxider, acetaler, fosfonatestrar och vissa etrar. Vidare används det som ett bromeringsmedel och ett effektivt reagens för bildning av silylenoletrar.
Löslighet Blandbar med
koltetraklorid, kloroform, dikloretan, acetonitril, toluen, diklormetan och hexan.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka syror, vatten och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2857-97-8
Molekylformel C3H9BrSi
Molekylvikt (g/mol) 153.094
MDL-nummer MFCD00000048
InChI-nyckel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC-namn brom(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)Br
Specifikationer
Kokpunkt 78°C to 80°C
Kemiskt namn eller material Bromotrimethylsilane
Smältpunkt -44°C
Namnnotering stabilized with copper powder or silver wire
Kvantitet 10 g
Linjär formel (CH3)3SiBr
UN-nummer UN2924
Beilstein 1731135
Flampunkt −3°C (26°F)
Löslighetsinformation Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Formel vikt 153.09
Procent renhet 97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.425
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.183
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Bromotrimethylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.