Läs mer
Bromotrimetylsilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10329847 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10329847 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10329847 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 SEK
    1238.65 SEK / 100ml
    Save 216.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Smältpunkt -43,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 79,0 °C
Flampunkt 32 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C3H9BrSi
Linjär formel (CH3)3SiBr
Brytningsindex 1,4200 till 1,4250
MDL-nummer MFCD00000048
Kvantitet 100 mL
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner.
InChI-nyckel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)Br
IUPAC-namn brom(trimetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 153.1
PubChem CID 76113
Formel vikt 153.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.