Läs mer
Bromotrimethylsilane, 98%
Produktkod. 10276000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276000 5 g Glasflaska 5g
10347940 25 g Glasflaska 25g
10052300 100 g Glasflaska 100g
11915811 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10276000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2857-97-8
Molekylformel C3H9BrSi
Molekylvikt (g/mol) 153.1
InChI-nyckel IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
IUPAC-namn brom(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotrimethylsilane
Smältpunkt -43.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 79.0°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiBr
Brytningsindex 1.4200 to 1.4250
Kvantitet 5 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vikt 153.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.