Läs mer
Bromotremetylsilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromotrimethylsilane |
| CAS | 2857-97-8 |
| Molekylformel | C3H9BrSi |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)Br |
| IUPAC-namn | bromo(trimetyl)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.09 |
| Formel vikt | 151.9657 |