Läs mer
Bromtrifenylmetan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304579
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304579 50 g 50g
11394569 10 g 10g
11415293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12864.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.233 g/mol
Det anses vara ett mer reaktivt reagens än klorotrifenylmetan för framställning av tritylestrar. Det används också vid en-kärlomvandling av aminosyror till deras N-tritylderivat, vilket involverar N,O-ditritylering och selektiv metanolys av tritylestern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det anses vara ett mer reaktivt reagens än klorotrifenylmetan för framställning av tritylestrar. Det används också vid en-kärlomvandling av aminosyror till deras N-tritylderivat, vilket involverar N,O-ditritylering och selektiv metanolys av tritylestern.
Löslighet Lösligheten i
varm ättiksyra är nästan transparent.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-43-0
Molekylformel C19H15Br
Molekylvikt (g/mol) 323.233
MDL-nummer MFCD00000120
InChI-nyckel NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
PubChem CID 11692
IUPAC-namn [brom(difenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotriphenylmethane
Smältpunkt 152°C to 156°C
Densitet 1.55
Kokpunkt 230°C (15 mmHg)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 1878494
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 323.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.