Läs mer
Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15575206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15575206 5 g 5g
15565206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15575206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50296-37-2
Molekylformel C6H18BrF6N3P2
Molekylvikt (g/mol) 388.07
MDL-nummer MFCD00191864
InChI-nyckel XELPBWPBGHCIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, brop, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, bromo-tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, acmc-20aljt, ksc269e9j, bromotris dimethylamino phosphonium hexafluorophos, bromotris dimethylamino phosphoniumhexafluorophosphate, bromanyl-tris dimethylamino phosphanium hexafluorophosphate
PubChem CID 10221847
IUPAC-namn bromo-tris(dimethylamino)phosphanium;hexafluorophosphate
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](Br)(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 249.0°C to 252.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 388.07
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromotris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.