Läs mer
Bromoxynil-heptanoate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310202
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310202 1 ml
1 options
Produktkod. 30310202 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10775000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoxynil-heptanoate
CAS 56634-95-8
Analyt- eller komponentnamn Bromoxynil-heptanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H15 Br2 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H15Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-13(18)19-14-11(15)7-10(9-17)8-12(14)16/h7-8H,2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
IUPAC-namn (2,6-dibromo-4-cyanophenyl) heptanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 389.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 386.947 g/mol