Läs mer
Bromoxynil-octanoate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312697
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312697 1 ml
1 options
Produktkod. 30312697 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10780000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoxynil-octanoate
CAS 1689-99-2
Analyt- eller komponentnamn Bromoxynil-octanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H17 Br2 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H17Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
LEDER CCCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
IUPAC-namn (2,6-dibromo-4-cyanophenyl) octanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 403.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 400.9626 g/mol