missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromoxynil, TRC

Produktkod. 17939069
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17939069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17939069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6891751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1689-84-5
Molekylformel C7 H3 Br2 N O
Molekylvikt (g/mol) 276.91
Synonym 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile, 1-Cyano-3,5-dibromo-4-hydroxybenzene, 2,6-Dibromo-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dibromophenol, 4-Hydroxy-3,5-dibromobenzonitrile, Brominal, Brominil, Bromoxynil, Broxynil, Emblem, Labuctril, Labuctril 25, ME 4 Brominal, Pardner, S 2132, Sabre, Toplan
IUPAC-namn 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
LEDER Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromoxynil
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Br2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
Formel vikt 274.8581
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.