Läs mer
Bromperidol, MedChemExpress
Beskrivning
Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromperidol |
| CAS | 10457-90-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23BrFNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | R-11333 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Br)C=C3)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.32 |
| Visa mer |