Läs mer
Bromperidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromperidol |
| CAS | 10457-90-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H23 Br F N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2 |
| LEDER | OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.32 |
| Visa mer |