missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17952486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17952486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0060.18

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-54-5
Analyt- eller komponentnamn Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H19 Br N2 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19BrN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
IUPAC-namn 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine oxide;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 408.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 406.0214 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.