missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brompheniramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brompheniramine |
| CAS | 86-22-6 |
| Molekylformel | C16 H19 Br N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-, Pyridine, 2-[p-bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (6CI,7CI,8CI), γ-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine, (±)-Brompheniramine, 1-(p-Bromophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane, 2-[p-Bromo-α-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-(p-Bromophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, Bromopheniramine, Bromphen, Brompheniramine, Parabromdylamine, Parabromodylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.24 |
| Formel vikt | 318.073 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?