Läs mer
Bromuconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromuconazole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2 |
| Formel vikt | 374.9541 |