Läs mer
Bronopol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bronopol |
| CAS | 52-51-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bronopol |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C3 H6 Br N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2 |
| LEDER | OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.99 |
| Show More |