Läs mer
Bronopol, MedChemExpress
Produktkod. 16498686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498686 100 mg
1 options
Produktkod. 16498686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1217
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bronopol
Fysisk form Solid
CAS 52-51-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H6BrNO4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BNPD BNPK
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC([N+]([O-])=O)(Br)CO
Molekylvikt (g/mol) 199.99
Formel vikt 199.99
Procent renhet 98.0%