Läs mer
Bronopol, TRC
Produktkod. 30340396
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30340396 50 g
1 options
Produktkod. 30340396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB80990350G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bronopol
CAS 52-51-7
Molekylformel C3 H6 Br N O4
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 2-Nitro-2-bromo-1,3-propanediol, Acticide L 30, BE 6, BE 6 (bactericide), BNPD, BNPK, Bactrinashak, Bactrinol 100, Bactronol, Bioban, Bioban BP Plus, Bronidiol, Bronocot, Bronopol, Bronotak, Busan 1144, Canguard 409, Myacide AS, Myacide AS Plus, Myacide BT, Myacide Pharma BP, N 25, N 25 (antimicrobial), NSC 141021, Nalco 92RU093, Onyxide 500, Preventol P 100, Protectol BN 98, Protectol BN 99, Pyceze, Topcide 2520, Ultra-Fresh SAB
InChI formel InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
LEDER OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 199.99
Formel vikt 198.948