missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Bropirimine

Beskrivning
Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bropirimine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 266.09 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.098 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?