Läs mer
Tocris Bioscience™ Bropirimine
Beskrivning
Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bropirimine |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 266.09 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.098 |