Läs mer
Gilac™ Brosshygien Soft Fiber Pastry Borste
Produktkod. 17918641
Change view
Bredd (metrisk):
32 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
17918641 32 mm
1 options
Produktkod. 17918641 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G020070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.05 SEK
    177.72 SEK / Paket med 1
    Save 75.33 SEK
    29% Av
I lager
Brosshygien 32 mm Soft Fiber Pastry Brush kan steriliseras vid upp till 140 °C, är resistent mot kyla upp till -80 CC °och resistent mot kemiska ämnen.
Broshygien Range:
  • Produkter kan steriliseras vid upp till 140 °C.
  • Beständig mot kyla upp till -80 °C.
  • Beständig mot kemiska ämnen, aggressiva rengöringsmedel och desinfektionsmedel.
Specifikationer
Produkttyp Konditorivaror
Material Plast
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 22 mm
Längd (engelska) 8,1 tum
Längd (metrisk) 205 mm
Bredd (engelska) 1,3 tum.
Bredd (metrisk) 32 mm