Läs mer
Hirschmann™ Amber Glass Stoppers
Produktkod. 10097552
:
Standard Taper Joint: NS 12/21
Produktkod. 10097552
Brand: Hirschmann™ 8902365_OLD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Light weight amber colored hollow glass stopper for the protection of UV-sensitive media.
  • Acc. to DIN 12 252