Läs mer
Hirschmann™ Bärnstensfärgade glasproppar
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 252
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För tät förslutning av vanliga markkärl |
| Kvantitet | 1 st. |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Sexkantig huvudstoppare |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido