Läs mer
Hirschmann™ Bärnstensfärgade glasproppar
Produktkod. 10057652
Standard konisk fog:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10057652
Brand: Hirschmann™ 8902393
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt bärnstensfärgad ihålig glaspropp för skydd av UV-känsliga media.
  • Enl. till DIN 12 252
Specifications
Certifikat och efterlevnad DIN 12 252
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog NS 45/40
Produkttyp Sexkantig huvudstoppare
Form Sexkantigt grepp