Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor, bärnstensfärgat glas
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Med NS slipad och ihålig bärnstensglaspropp
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsfärg | Brun |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Färg | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Gräns för fel | ±0,04 ml |
| Standard konisk fog | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolerans | ±0,04 ml |
| Visa mer |