Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor, bärnstensfärgat glas
Produktkod. 11776722
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11776722
Brand: Hirschmann™ 2640270
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor, bärnstensfärgat glas är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och ihålig bärnstensglaspropp
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsfärg Brun
Stängningsmaterial Glas
Färg Brun
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 110 mm
Gräns för fel ±0,04 ml
Standard konisk fog 10/19 NS Standard Ground
Tolerans ±0,04 ml
Graderad Ja
Klass A