Läs mer
Hirschmann™ Klass A volymflaskor, bärnstensfärgat glas
Produktkod. 11859050
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
11859050 100 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
10116590 1000 mL 24/29 NS Standard Ground Varje
11786722 100 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11878891 10 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
10761041 2000 mL 29/32 NS Standard Ground Varje
11756722 10 mL 7/16 NS Standard Ground Paket med 2
11766722 20 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11776722 25 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
11716742 200 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
11682229 20 mL 12/21 NS Standard Ground -
11736742 500 mL 19/26 NS Standard Ground Paket med 2
11706742 50 mL 12/21 NS Standard Ground Paket med 2
11839600 50 mL 14/23 NS Standard Ground Paket med 2
13187939 5 mL 10/19 NS Standard Ground Paket med 2
30090420 150 mL 14/23 NS Standard Ground -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11859050 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 2640280
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A volymflaskor, bärnstensfärgat glas är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och ihålig bärnstensglaspropp
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsfärg Brun
Stängningsmaterial Glas
Färg Brun
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 170 mm
Gräns för fel ±0,1 ml
Standard konisk fog 12/21 NS Standard Ground
Tolerans ±0,1 ml
Graderad Ja
Klass A