Läs mer
Hirschmann™ Klass A bärnstensfärgade glasflaskor med polypropp
Produktkod. 11726722
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Tolerans:
±0,02 ml
±0,025 ml
±0,03 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11726722
Brand: Hirschmann™ 2640186
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör exakt, säker vätskemätning och hantering av ljuskänsliga material i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klass A bärnstensfärgade glasvolymflaskor med polypropp är tillverkade av hållbara DURAN™ glasrör.
  • Med NS slipad och polyetenpropp
  • Enl. till DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Brun
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) 220 mm
Gräns för fel ±0,15 ml
Standard konisk fog 14/23 NS Standard Ground
Tolerans ±0,15 ml
Graderad Ja
Klass A