Läs mer
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler
Produktkod. 12715335
Change view
Färg:
Grön fläck
Gul fläck
Svart fläck
Vit fläck
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12715335 Gul fläck -
12725335 Grön fläck -
12705335 Svart fläck Paket med 100
12745335 Vit fläck Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12715335 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer 7302AB
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa effektiviteten av en autoklav med hjälp av Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler. Dessa rör innehåller värmekänsliga färgämnen som ändrar färg efter tillräcklig tid vid autoklavens önskade temperatur.
  • Användningen av TST Control™ emulerande indikatorer rekommenderas för övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
  • Olika färger
  • Glasrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gul fläck
För användning med (applikation) För övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Browne Kontrollrör
Temperatur (metrisk) 134 °C
Kvantitet 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 3 min.
Steriliseringsmetod Ånga, torr värme