Läs mer
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler
Produktkod. 12745335
Change view
Färg:
Grön fläck
Gul fläck
Svart fläck
Vit fläck
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12745335 Vit fläck Paket med 100
12715335 Gul fläck -
12725335 Grön fläck -
12705335 Svart fläck Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12745335 Leverantör Steris™ Leverantörsnummer 7305AB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testa effektiviteten av en autoklav med hjälp av Browne™ Control™ Autoklavindikatorventiler. Dessa rör innehåller värmekänsliga färgämnen som ändrar färg efter tillräcklig tid vid autoklavens önskade temperatur.
  • Användningen av TST Control™ emulerande indikatorer rekommenderas för övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
  • Olika färger
  • Glasrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vit fläck
För användning med (applikation) För övervakning av ångsteriliseringsprocesser för porös last
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Browne Kontrollrör
Kvantitet 100 Pk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Ånga, torr värme