Läs mer
Steris™ Browne™ Plain Masking Tape
Mått (L x B):
50 m x 19 mm
50 m x 25 mm
Steriliseringsindikator:
No
Yes
Beskrivning
- Plain paper
- Cream
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Cream |
| Mått (L x B) | 50 m x 19 mm |
| För användning med (applikation) | For process indicator autoclave |
| Produkttyp | Plain Masking Tape |
| Funktioner | Non-steam sensitive, Plain tape is similar to steam indicator tape but without the stripes |
| Material | Paper |
| Kvantitet | 48 Carton |
| Steriliseringsindikator | No |
| Steriliseringsmetod | Steam |