Läs mer
Broxaldine, MedChemExpress
Produktkod. 16438678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16438678 10 mg
1 options
Produktkod. 16438678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1143
MedChemExpress Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Broxaldine
Fysisk form Solid
CAS 3684-46-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H11Br2NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Brobenzoxaldine
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC2=C(OC(C3=CC=CC=C3)=O)C(Br)=CC(Br)=C2C=C1
Molekylvikt (g/mol) 421.08
Formel vikt 421.08
Procent renhet 99.81%