Läs mer
Broxyquinolin, LoGiCal
Produktkod. 30462346
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462346 10 mg
1 options
Produktkod. 30462346 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1841.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Analyt- eller komponentnamn Broxyquinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H5 Br2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC-namn 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 302.95
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,8738 g/mol