Läs mer
Broxyquinoline, MedChemExpress
Produktkod. 16458686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458686 100 mg
1 options
Produktkod. 16458686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1212
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Broxyquinoline
Fysisk form Solid
CAS 521-74-4
Färg Light Brown
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H5Br2NO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dibromohydroxyquinoline 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (103.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1Br
Molekylvikt (g/mol) 302.95
Formel vikt 302.95
Procent renhet 99.42%