Läs mer
Broxykinolin, Mikromol™
Produktkod. 17930646
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17930646 250 mg
1 options
Produktkod. 17930646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1841.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Broxykinolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Analyt- eller komponentnamn Broxyquinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H5 Br2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
InChI formel InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
LEDER Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
IUPAC-namn 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 302.95
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300,8738 g/mol