Läs mer
BRPF1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Produktkod. 16162162
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16162162 100 μL
1 options
Produktkod. 16162162 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00007862T01.100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Western Blotting
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning BRPF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. NM_001003694.1
Molekylvikt (g/mol) 138.2
pH-intervall 6.8
Plasmid pCMV-BRPF1 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-BRPF1 antibody (H00007862-B01) by western blotting
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.