Läs mer
Bruceantin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bruceantin A |
| CAS | 25514-31-2 |
| Molekylformel | C26 H34 O11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3a,4,5,6abeta,7,7aalpha,10,11,11a,11balpha-decahydro-1beta,2alpha,4beta,9-tetrahydroxy-8,11abeta-dimethyl-5,10-dioxo-2H-3,11cbeta-(epoxymethano)phenanthro[10,1-bc]pyran-3alpha(1H)-carboxylic acid, , methyl ester, 4-isovalerate (8CI), Bruceine A, Dihydrobrusatol, NSC 310616 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h10,12,14,17-21,29-31H,6-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@]12OC[C@@]34[C@@H](C[C@H]5C(=C(O)C(=O)C[C@]5(C)[C@H]3[C@@H](O)[C@@H]1O)C)OC(=O)[C@H](OC(=O)CC(C)C)[C@@H]24 |
| IUPAC-namn | methyl (1R,2S,3R,6R,8R,13S,14R,15R,16S,17S)-10,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbutanoyloxy)-4,11-dioxo-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.542 |
| Formel vikt | 522.21 |