Läs mer
Bruceine A, MedChemExpress
Beskrivning
Bruceine A(NSC310616
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bruceine A |
| CAS | 25514-31-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H34O11 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dihydrobrusatol NSC310616 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12 mg/mL (22.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(CC(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.54 |
| Visa mer |