Läs mer
Brucin, 99 %, vattenfri
Produktkod. 10227773 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10227773 5 g Glasflaska 5g
10411681 50 g Glasflaska 50g
10675511 100 g Glasflaska 100g
10297303 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10227773 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 278720050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357-57-3
Molekylformel C23H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 394.46
MDL-nummer MFCD00005942
InChI-nyckel RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonym brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
PubChem CID 51413923
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahy dro-2H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine
Namnnotering Vattenfri
Smältpunkt 174,0 °C till 179,0 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 1% max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, IV, 7876
Merck Index 15, 1464
Specifikt rotationsförhållande −123° (20 °C c=2.5, CCl3)
Specifik rotation −123.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, kloroform och bensen, lätt lösliga i eter, glycerol och etylacetat
Formel vikt 394.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.