Läs mer
Brucine, vattenfri alkohol, TRC
Produktkod. 30135818
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135818 25 g
30135780 10 g
18073050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68932525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 357-57-3
Molekylformel C23 H26 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 394.46
Synonym Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro-2H-4,6-metanoindol[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-ett
LEDER COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
Formel vikt 394.1893