missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brucine, Anhydrous, TRC

Produktkod. 18073050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18073050 5 g
30135818 25 g
30135780 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18073050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6893255G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 357-57-3
Kemiskt namn eller material Brucine
Formel vikt 394.1893
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one
Molekylformel C23 H26 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 394.46
LEDER COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC
Synonym Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.