Läs mer
Brucindihydrat, 98 %
Produktkod. 11471980
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471980 50 g 50g
11461980 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16251.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 5892-11-5 | C6H3FeK3O12 | 440,22 g/mol
Upplösningsmedel Brucindihydrat används som upplösningsmedel för kirala syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel Upplösningsmedel Brucindihydrat används som
upplösningsmedel för kirala syror.
Löslighet
Löslig i metanol. Delvis löslig Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5892-11-5
MDL-nummer MFCD00149384
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine dihydrate
Smältpunkt 176 °C till 178 °C
Molekylformel C23H34N2O8
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1570
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Delvis löslig blandig med vatten.
InChI-nyckel XLXHHXCMBNBDMP-BEYGIVOKSA-N
LEDER COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC.O.O
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro-2 H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 466.53
PubChem CID 69897601
Formel vikt 430,50 (394,47 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.