Läs mer
Brucindihydrat, 99 %
Produktkod. 10782391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10782391 100 g Glasflaska 100g
10503531 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10782391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163501000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395,48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145428-94-0
Molekylformel C23H27N2O4
Molekylvikt (g/mol) 395.48
MDL-nummer MFCD00005942
InChI-nyckel RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro-2 H-4,6-metanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-on;dihydrat
LEDER COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine dihydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 174 °C till 179 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 6,0 % till 9,5 % (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 14, 1455
Specifik rotation -123
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, kloroform och bensen, lätt lösliga i eter, glycerol och etylacetat
Formel vikt 430.5
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brucine dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.