Läs mer
Brucine, Mikromol™
Produktkod. 18021990
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18021990 100 mg
1 options
Produktkod. 18021990 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1714.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Brucine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Brucine
CAS 357-57-3
Analyt- eller komponentnamn Brucine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H26 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
LEDER COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC
IUPAC-namn (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimetoxi-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-dekahydro-2H-4,6-metanoindol[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]kinolin-14-ett
Molekylvikt (g/mol) 394.46
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 394,1893 g/mol